Merck
ENA413165618
Enamine
(3-fluoro-4-methylphenyl)methanesulfonyl chloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
222.67
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
(3-fluoro-4-methylphenyl)methanesulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C8H8ClFO2S/c1-6-2-3-7(4-8(6)10)5-13(9,11)12/h2-4H,5H2,1H3
InChI Key
OPLMCICNTNXWDU-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-139407
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-139407
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)