Merck
ENA413165279
Enamine
4-(chlorosulfonyl)benzene-1-sulfonyl fluoride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
258.68
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
4-(chlorosulfonyl)benzene-1-sulfonyl fluoride
Inchi Code
1S/C6H4ClFO4S2/c7-13(9,10)5-1-3-6(4-2-5)14(8,11)12/h1-4H
InChI Key
SUSSWTNBQQOZNN-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-134722
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-134722
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)