Merck
ENA410543651
Enamine
2-{[2-(difluoromethoxy)phenyl]formamido}acetic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
245.18
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
{[2-(difluoromethoxy)benzoyl]amino}acetic acid
Inchi Code
1S/C10H9F2NO4/c11-10(12)17-7-4-2-1-3-6(7)9(16)13-5-8(14)15/h1-4,10H,5H2,(H,13,16)(H,14,15)
InChI Key
IXIDDWPLZUIVEX-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-18463
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-18463
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)