Merck
ENA410543153
Enamine
5-bromo-7-methyl-1-benzofuran-3-carboxylic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
255.07
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
5-bromo-7-methyl-1-benzofuran-3-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C10H7BrO3/c1-5-2-6(11)3-7-8(10(12)13)4-14-9(5)7/h2-4H,1H3,(H,12,13)
InChI Key
ISGQFYMPLVYMOW-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-139497
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-139497
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)