Merck
ENA410542943
Enamine
(6-methoxy-1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-1-yl)methanamine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
191.27
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
mp
190-192
Iupac Name
(6-methoxy-1,2,3,4-tetrahydro-1-naphthalenyl)methanamine
Inchi Code
1S/C12H17NO/c1-14-11-5-6-12-9(7-11)3-2-4-10(12)8-13/h5-7,10H,2-4,8,13H2,1H3
InChI Key
PWCAWOYQXQCEEV-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
94
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-138590
Melting Point
190-192
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-138590
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)