Merck
ENA410542615
Enamine
tert-butyl N-[(1-ethylpyrrolidin-2-yl)methyl]carbamate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
228.33
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
tert-butyl (1-ethyl-2-pyrrolidinyl)methylcarbamate
Inchi Code
1S/C12H24N2O2/c1-5-14-8-6-7-10(14)9-13-11(15)16-12(2,3)4/h10H,5-9H2,1-4H3,(H,13,15)
InChI Key
BPRMDAOAWMQXAJ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-135891
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-135891
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)