Merck
ENA410542527
Enamine
N-(2-aminopyridin-4-yl)acetamide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
151.17
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
N-(2-amino-4-pyridinyl)acetamide
Inchi Code
1S/C7H9N3O/c1-5(11)10-6-2-3-9-7(8)4-6/h2-4H,1H3,(H3,8,9,10,11)
InChI Key
IQNRGWGUXUGTOT-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-130500
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-130500
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)