Merck
ENA408616189
Enamine
4-oxo-4-(pyridin-3-yl)butanoic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
179.18
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
mp
161-162
Iupac Name
4-oxo-4-(3-pyridinyl)butanoic acid
Inchi Code
1S/C9H9NO3/c11-8(3-4-9(12)13)7-2-1-5-10-6-7/h1-2,5-6H,3-4H2,(H,12,13)
InChI Key
JGSUNMCABQUBOY-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-134219
Melting Point
161-162
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-134219
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)