Merck
ENA408615651
Enamine
3-methoxy-2,2-dimethylpropanenitrile
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
113.16
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
3-methoxy-2,2-dimethylpropanenitrile
Inchi Code
1S/C6H11NO/c1-6(2,4-7)5-8-3/h5H2,1-3H3
InChI Key
CEMLHCYKDRPMSS-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-135862
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-135862
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)