Merck
ENA405194454
Enamine
3-tert-butylpyrrolidine hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
163.69
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
3-(tert-butyl)pyrrolidine hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H17N.ClH/c1-8(2,3)7-4-5-9-6-7;/h7,9H,4-6H2,1-3H3;1H
InChI Key
HOOQKJOVARXZGT-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-134066
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-134066
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)