Merck
ENA405194007
Enamine
(2R)-2,3-diaminopropan-1-ol dihydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
163.05
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
(R)-2,3-diaminopropan-1-ol dihydrochloride
Inchi Code
1S/C3H10N2O.2ClH/c4-1-3(5)2-6;;/h3,6H,1-2,4-5H2;2*1H/t3-;;/m1../s1
InChI Key
IKBUWJHUBADHSZ-HWYNEVGZSA-N
保管温度
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-134896
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-134896
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)