Merck
ENA405193912
Enamine
2-[(2-methylbutan-2-yl)amino]propanoic acid hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
分子量:
195.69
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
tert-pentylalanine hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H17NO2.ClH/c1-5-8(3,4)9-6(2)7(10)11;/h6,9H,5H2,1-4H3,(H,10,11);1H
InChI Key
UFLKEGKARUGHBN-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-133507
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-133507
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)