Merck
ENA402267299
Enamine
2,6,7-trichloroquinoxaline
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
233.48
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
mp
147-148
Iupac Name
2,6,7-trichloroquinoxaline
Inchi Code
1S/C8H3Cl3N2/c9-4-1-6-7(2-5(4)10)13-8(11)3-12-6/h1-3H
InChI Key
WKHZLRADDUHIIV-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-131355
Melting Point
147-148
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-131355
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)