Merck
ENA402267155
Enamine
6-amino-N-tert-butylpyridine-3-sulfonamide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
229.3
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
6-amino-N-(tert-butyl)-3-pyridinesulfonamide
Inchi Code
1S/C9H15N3O2S/c1-9(2,3)12-15(13,14)7-4-5-8(10)11-6-7/h4-6,12H,1-3H3,(H2,10,11)
InChI Key
HPDHKHFOADQBPP-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-130932
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-130932
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)