Merck
ENA402266910
Enamine
methyl 4-bromo-2-(difluoromethoxy)benzoate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
281.05
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
mp
64-65
Iupac Name
methyl 4-bromo-2-(difluoromethoxy)benzoate
Inchi Code
1S/C9H7BrF2O3/c1-14-8(13)6-3-2-5(10)4-7(6)15-9(11)12/h2-4,9H,1H3
InChI Key
VAOQPVDNXYVDBL-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-131318
Melting Point
64-65
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-131318
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)