Merck
ENA394768511
Enamine
2-hydrazinyl-5-phenyl-1,3,4-thiadiazole
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
192.24
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
mp
178-179
Iupac Name
2-hydrazino-5-phenyl-1,3,4-thiadiazole
Inchi Code
1S/C8H8N4S/c9-10-8-12-11-7(13-8)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H,9H2,(H,10,12)
InChI Key
COYPLZXSHTZYFQ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-52158
Melting Point
178-179
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-52158
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)