Merck
ENA394767579
Enamine
2-hydroxy-3-nitrobenzamide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
182.14
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
mp
150-155
Iupac Name
2-hydroxy-3-nitrobenzamide
Inchi Code
1S/C7H6N2O4/c8-7(11)4-2-1-3-5(6(4)10)9(12)13/h1-3,10H,(H2,8,11)
InChI Key
FECMDSYYFNKSJZ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-128901
Melting Point
150-155
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-128901
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)