Merck
ENA394767347
Enamine
ethyl 1-cyanocyclopent-3-ene-1-carboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
165.19
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
ethyl 1-cyano-3-cyclopentene-1-carboxylate
Inchi Code
1S/C9H11NO2/c1-2-12-8(11)9(7-10)5-3-4-6-9/h3-4H,2,5-6H2,1H3
InChI Key
RDIIJCALQSVZDW-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-128307
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-128307
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)