Merck
ENA394767198
Enamine
N1-(3-bromophenyl)ethane-1,2-diamine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
215.09
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
N~1~-(3-bromophenyl)-1,2-ethanediamine
Inchi Code
1S/C8H11BrN2/c9-7-2-1-3-8(6-7)11-5-4-10/h1-3,6,11H,4-5,10H2
InChI Key
XWASBZNKFJVMAU-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-128060
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-128060
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)