Merck
ENA394766937
Enamine
tert-butyl 3-(2-oxocyclopentyl)morpholine-4-carboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
269.34
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
tert-butyl 3-(2-oxocyclopentyl)morpholine-4-carboxylate
Inchi Code
1S/C14H23NO4/c1-14(2,3)19-13(17)15-7-8-18-9-11(15)10-5-4-6-12(10)16/h10-11H,4-9H2,1-3H3
InChI Key
HTINMSUVZLMQEV-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-128423
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-128423
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)