Merck
ENA390552757
Enamine
3-methyl-1-(phenylsulfanyl)butan-2-ol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
196.31
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
3-methyl-1-(phenylsulfanyl)-2-butanol
Inchi Code
1S/C11H16OS/c1-9(2)11(12)8-13-10-6-4-3-5-7-10/h3-7,9,11-12H,8H2,1-2H3
InChI Key
JYKAAQDFSNKNJE-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-127695
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-127695
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)