Merck
ENA390552358
Enamine
4,4,4-trifluorobutanimidamide hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
176.57
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
mp
96-100
Iupac Name
4,4,4-trifluorobut-1-ene-1,1-diamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C4H7F3N2.ClH/c5-4(6,7)2-1-3(8)9;/h1H,2,8-9H2;1H
InChI Key
CZQSEXUYNPGVSL-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-126851
Melting Point
96-100
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-126851
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)