Merck
ENA390347591
Enamine
1-(1,3-benzoxazol-2-yl)ethan-1-ol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
163.18
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
mp
31-34
Iupac Name
1-(1,3-benzoxazol-2-yl)ethanol
Inchi Code
1S/C9H9NO2/c1-6(11)9-10-7-4-2-3-5-8(7)12-9/h2-6,11H,1H3
InChI Key
VWZPVYDIHHKSEE-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-49289
Melting Point
31-34
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-49289
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)