Merck
ENA390347527
Enamine
[4-(2-aminoethyl)phenyl]methanol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
151.21
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
[4-(2-aminoethyl)phenyl]methanol
Inchi Code
1S/C9H13NO/c10-6-5-8-1-3-9(7-11)4-2-8/h1-4,11H,5-7,10H2
InChI Key
MRJUPJKYBZVMCR-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-126536
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-126536
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)