Merck
ENA390346962
Enamine
3,3-dimethyl-1-(pyridin-4-yl)butan-2-one
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
177.25
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
mp
41-43
Iupac Name
3,3-dimethyl-1-(4-pyridinyl)-2-butanone
Inchi Code
1S/C11H15NO/c1-11(2,3)10(13)8-9-4-6-12-7-5-9/h4-7H,8H2,1-3H3
InChI Key
LHLKBBIYRNFVSS-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-125226
Melting Point
41-43
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-125226
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)