Merck
ENA390346960
Enamine
3-methyl-N-[2-(5-sulfamoylthiophen-2-yl)ethyl]butanamide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
290.41
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
N-{2-[5-(aminosulfonyl)-2-thienyl]ethyl}-3-methylbutanamide
Inchi Code
1S/C11H18N2O3S2/c1-8(2)7-10(14)13-6-5-9-3-4-11(17-9)18(12,15)16/h3-4,8H,5-7H2,1-2H3,(H,13,14)(H2,12,15,16)
InChI Key
FJVHAEZGSPGQAN-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-125224
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-125224
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)