Merck
ENA388700291
Enamine
2-(3-fluoropyridin-2-yl)-1,3-thiazole-4-carboxylic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
224.22
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
2-(3-fluoropyridin-2-yl)thiazole-4-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C9H5FN2O2S/c10-5-2-1-3-11-7(5)8-12-6(4-15-8)9(13)14/h1-4H,(H,13,14)
InChI Key
KNLXDRWBMCSBJL-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-124054
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-124054
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)