Merck
ENA388700000
Enamine
4-chloro-2,3,5,6-tetrafluoroaniline
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
199.53
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
mp
54-56
Iupac Name
4-chloro-2,3,5,6-tetrafluoroaniline
Inchi Code
1S/C6H2ClF4N/c7-1-2(8)4(10)6(12)5(11)3(1)9/h12H2
InChI Key
KNRIBPGPMVZBDZ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-123404
Melting Point
54-56
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-123404
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)