Merck
ENA388192233
Enamine
2-chloro-4,5-dimethylpyrimidine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
142.59
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
mp
22-25
Iupac Name
2-chloro-4,5-dimethylpyrimidine
Inchi Code
1S/C6H7ClN2/c1-4-3-8-6(7)9-5(4)2/h3H,1-2H3
InChI Key
DBQFXQNGQUPVER-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-122520
Melting Point
22-25
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-122520
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)