Merck
ENA388192082
Enamine
5H,6H,7H,8H-imidazo[1,2-a]pyrazin-6-one
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
137.14
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
7,8-dihydroimidazo[1,2-a]pyrazin-6(5H)-one
Inchi Code
1S/C6H7N3O/c10-6-4-9-2-1-7-5(9)3-8-6/h1-2H,3-4H2,(H,8,10)
InChI Key
OZEDEFOLUBDEFN-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-121931
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-121931
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)