Merck
ENA388192034
Enamine
2-methyloxolan-3-amine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
101.15
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
3-amino-2,5-anhydro-1,3,4-trideoxypentitol
Inchi Code
1S/C5H11NO/c1-4-5(6)2-3-7-4/h4-5H,2-3,6H2,1H3
InChI Key
OBFFLNVYKSXULV-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-121815
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)