Merck
ENA388191748
Enamine
2-(pyridin-4-yl)pyridin-3-amine dihydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
244.12
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
2,4'-bipyridin-3-amine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C10H9N3.2ClH/c11-9-2-1-5-13-10(9)8-3-6-12-7-4-8;;/h1-7H,11H2;2*1H
InChI Key
ZNDHFXWZGLRNSZ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-120672
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-120672