Merck
ENA387773121
Enamine
2-aminocyclohexan-1-one hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
149.62
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
mp
152-154
Iupac Name
2-aminocyclohexanone hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H11NO.ClH/c7-5-3-1-2-4-6(5)8;/h5H,1-4,7H2;1H
InChI Key
HGHZKLDCXNJLJK-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-73820
Melting Point
152-154
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-73820
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)