Merck
ENA387772878
Enamine
ethyl 1-chloroisoquinoline-3-carboxylate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
235.67
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
ethyl 1-chloro-3-isoquinolinecarboxylate
Inchi Code
1S/C12H10ClNO2/c1-2-16-12(15)10-7-8-5-3-4-6-9(8)11(13)14-10/h3-7H,2H2,1H3
InChI Key
GXEXRFKWVZFFHB-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-120249
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-120249
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)