Merck
ENA387772656
Enamine
2-(2,2-difluoroethoxy)pyridine-4-carbonitrile
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
184.15
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
2-(2,2-difluoroethoxy)isonicotinonitrile
Inchi Code
1S/C8H6F2N2O/c9-7(10)5-13-8-3-6(4-11)1-2-12-8/h1-3,7H,5H2
InChI Key
OQHZRPHVQQIVDZ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-119713
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-119713
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)