Merck
ENA379364594
Enamine
3-(2-aminoacetyl)benzonitrile hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
196.64
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
3-(aminoacetyl)benzonitrile hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H8N2O.ClH/c10-5-7-2-1-3-8(4-7)9(12)6-11;/h1-4H,6,11H2;1H
InChI Key
QWDOWSHQAJBQRD-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-118865
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-118865
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)