Merck
ENA379363570
Enamine
{2-[(piperidine-1-sulfonyl)methyl]phenyl}methanamine hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
304.84
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
{2-[(1-piperidinylsulfonyl)methyl]phenyl}methanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C13H20N2O2S.ClH/c14-10-12-6-2-3-7-13(12)11-18(16,17)15-8-4-1-5-9-15;/h2-3,6-7H,1,4-5,8-11,14H2;1H
InChI Key
AFPUQGAHMGGHTE-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-117968
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-117968
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)