Merck
ENA375227845
Enamine
3-(2,4-difluorophenyl)butanoic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
200.18
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
3-(2,4-difluorophenyl)butanoic acid
Inchi Code
1S/C10H10F2O2/c1-6(4-10(13)14)8-3-2-7(11)5-9(8)12/h2-3,5-6H,4H2,1H3,(H,13,14)
InChI Key
JROPKMLQQNKNMQ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-115415
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-115415
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)