Merck
ENA375227532
Enamine
4H,5H,6H,7H-thieno[2,3-c]pyridine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
139.22
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
4,5,6,7-tetrahydrothieno[2,3-c]pyridine
Inchi Code
1S/C7H9NS/c1-3-8-5-7-6(1)2-4-9-7/h2,4,8H,1,3,5H2
InChI Key
HXNOEHIMWZDRTK-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-103621
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-103621
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)