Merck
ENA375227443
Enamine
2-(3-phenylpropyl)piperidine hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
239.79
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
mp
139-141
Iupac Name
2-(3-phenylpropyl)piperidine hydrochloride
Inchi Code
1S/C14H21N.ClH/c1-2-7-13(8-3-1)9-6-11-14-10-4-5-12-15-14;/h1-3,7-8,14-15H,4-6,9-12H2;1H
InChI Key
ONCFWIIRDYRLIX-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-115596
Melting Point
139-141
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-115596
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)