Merck
ENA372573770
Enamine
2-[3-(2-methoxyethoxy)phenyl]acetic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
210.23
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
[3-(2-methoxyethoxy)phenyl]acetic acid
Inchi Code
1S/C11H14O4/c1-14-5-6-15-10-4-2-3-9(7-10)8-11(12)13/h2-4,7H,5-6,8H2,1H3,(H,12,13)
InChI Key
HKYOIHOUDNWCTD-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-113520
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-113520
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)