Merck
ENA372573623
Enamine
methyl 2-amino-1H-1,3-benzodiazole-4-carboxylate hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
227.65
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
methyl 2-amino-1H-benzo[d]imidazole-4-carboxylate hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H9N3O2.ClH/c1-14-8(13)5-3-2-4-6-7(5)12-9(10)11-6;/h2-4H,1H3,(H3,10,11,12);1H
InChI Key
FRXGYDJGRCYDLS-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-114142
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-114142
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)