Merck
ENA372573344
Enamine
2-[3-(2,2,2-trifluoroethoxy)phenyl]acetic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
234.17
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
[3-(2,2,2-trifluoroethoxy)phenyl]acetic acid
Inchi Code
1S/C10H9F3O3/c11-10(12,13)6-16-8-3-1-2-7(4-8)5-9(14)15/h1-4H,5-6H2,(H,14,15)
InChI Key
NCJHCUKPPQDYCF-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-112814
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-112814
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)