Merck
ENA372573252
Enamine
1-[4-(difluoromethoxy)phenyl]propan-1-amine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
201.22
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
1-[4-(difluoromethoxy)phenyl]propylamine
Inchi Code
1S/C10H13F2NO/c1-2-9(13)7-3-5-8(6-4-7)14-10(11)12/h3-6,9-10H,2,13H2,1H3
InChI Key
MIFMZIPFCNEFBM-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-112600
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-112600
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)