Merck
ENA372572770
Enamine
1-[3-(hydroxymethyl)piperidin-1-yl]ethan-1-one
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
157.21
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
(1-acetyl-3-piperidinyl)methanol
Inchi Code
1S/C8H15NO2/c1-7(11)9-4-2-3-8(5-9)6-10/h8,10H,2-6H2,1H3
InChI Key
SPVDEFLVIBQUIQ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-111336
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-111336
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)