Merck
ENA372572641
Enamine
9-chloro-7-methyl-2,3,4,5-tetrahydro-1-benzoxepin-5-one
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
210.66
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
9-chloro-7-methyl-3,4-dihydro-1-benzoxepin-5(2H)-one
Inchi Code
1S/C11H11ClO2/c1-7-5-8-10(13)3-2-4-14-11(8)9(12)6-7/h5-6H,2-4H2,1H3
InChI Key
AYDXGPRZKFWHFC-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-109274
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-109274
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)