Merck
ENA371464642
Enamine
4-(oxiran-2-yl)benzonitrile
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
145.16
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
mp
34-35
Iupac Name
4-(2-oxiranyl)benzonitrile
Inchi Code
1S/C9H7NO/c10-5-7-1-3-8(4-2-7)9-6-11-9/h1-4,9H,6H2
InChI Key
WLNIRLBZLAAEAQ-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-40071
Melting Point
34-35
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)