Merck
ENA371463815
Enamine
3-amino-N,2-dimethylbenzene-1-sulfonamide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
200.26
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
3-amino-N,2-dimethylbenzenesulfonamide
Inchi Code
1S/C8H12N2O2S/c1-6-7(9)4-3-5-8(6)13(11,12)10-2/h3-5,10H,9H2,1-2H3
InChI Key
NSJMZAWDPKWFBX-UHFFFAOYSA-N
保管温度
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-110319
ピクトグラム
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-110319
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)