Merck
ENA371463666
Enamine
4-bromobut-2-enenitrile
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
145.99
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
(2E)-4-bromo-2-butenenitrile
Inchi Code
1S/C4H4BrN/c5-3-1-2-4-6/h1-2H,3H2/b2-1+
InChI Key
DNQQWHOUZPHKMD-OWOJBTEDSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-109937
ピクトグラム
Skull and crossbones
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-109937
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)