Merck
ENA371463359
Enamine
2-(aminomethyl)pyrimidin-4-amine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
分子量:
124.15
MDL番号:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
Iupac Name
2-(aminomethyl)-4-pyrimidinamine
Inchi Code
1S/C5H8N4/c6-3-5-8-2-1-4(7)9-5/h1-2H,3,6H2,(H2,7,8,9)
InChI Key
SZMHCFYVAHHONY-UHFFFAOYSA-N
保管温度
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-108955
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-108955
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)